missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2,6-Dimethylphenol-3,4,5-d3,OD, CDN

Produktkod. 30310442
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.25 g
0.5 g
Förpackningsstorlek:
0.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30310442 0.5 g 0.5g
30321235 0.25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30310442 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND53670.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2,6-Dimethylphenol ring,hydroxy-d4
CAS 285132-85-6
Molekylformel C8 2H4 H6 O
Kvantitet 0.5 g
InChI formel InChI=1 S/C8H10O/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9/h3-5,9 H,1-2H3/i3D,4 D,5 D/hD
LEDER [2 H]Oc1c(C)c([2 H])c([2 H])c([2 H])c1C
IUPAC-namn 1,2,3-trideuterio-5-deuteriooxy-4,6-dimethylbenzene
Molekylvikt (g/mol) 126.19
Formel vikt 126.0983 g/mol
Procent renhet 98 atom % D, min 98% Chemical Purity
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.