Läs mer
2,6-dimetylfenol, 99 %
Produktkod. 11413954
Change view
Kvantitet:
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
2500g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11413954 500 g 500g
11423954 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11413954 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11947.36
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 576-26-1 | C8H10O | 122,17 g/mol
2,6-dimetylfenol används i syntesen av antioxidantföreningar på grund av fenoldelen i strukturen. Dessutom används denna förening som en reaktant vid syntesen av polyfenyleneterpolymerer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2,6-dimetylfenol används i syntesen av antioxidantföreningar på grund av fenoldelen i strukturen. Dessutom används denna förening som en reaktant vid syntesen av polyfenyleneterpolymerer.
Löslighet Löslig i vatten
och kloroform.
Anteckningar
Förvara svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka baser och oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 576-26-1
Molekylformel C8H10O
Molekylvikt (g/mol) 122.17
MDL-nummer MFCD00002240
InChI-nyckel NXXYKOUNUYWIHA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-xylenol, phenol, 2,6-dimethyl, 2,6-dimethyl phenol, 2-hydroxy-m-xylene, 1-hydroxy-2,6-dimethylbenzene, vic-m-xylenol, 2,6-dmp, 2,6-dimethyl-phenol, xylenol 235, 2-hydroxy-1,3-dimethylbenzene
PubChem CID 11335
IUPAC-namn 2,6-dimetylfenol
LEDER CC1=CC=CC(C)=C1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,6-Dimethylphenol
Smältpunkt 44°C to 48°C
Densitet 1.15
Kokpunkt 203°C
Flampunkt 78°C (172°F)
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN2261
Beilstein 1446677
Känslighet Light sensitive
Merck Index 14,10082
Löslighetsinformation Soluble in water and chloroform.
Formel vikt 122.17
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.