Läs mer
2,6-dimetylfenol, 99 %
Produktkod. 10447490 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
250 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
2.5kg
250g
5g
5kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10447490 250 g Glasflaska 250g
10447300 5 g Glasflaska 5g
10050730 1 kg Glasflaska 1kg
10052823 2.5 kg Glasflaska 2.5kg
10540404 5 kg Plastflaska 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10447490 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 116572500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    424.00 SEK
    371.65 SEK / 250g
    Save 52.35 SEK
    12% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 576-26-1 | C8H10O | 122,17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 576-26-1
Molekylformel C8H10O
Molekylvikt (g/mol) 122.17
MDL-nummer MFCD00002240
InChI-nyckel NXXYKOUNUYWIHA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-xylenol, phenol, 2,6-dimethyl, 2,6-dimethyl phenol, 2-hydroxy-m-xylene, 1-hydroxy-2,6-dimethylbenzene, vic-m-xylenol, 2,6-dmp, 2,6-dimethyl-phenol, xylenol 235, 2-hydroxy-1,3-dimethylbenzene
PubChem CID 11335
IUPAC-namn 2,6-dimetylfenol
LEDER CC1=CC=CC(C)=C1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 6-Dimethylphenol
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 45,0 °C till 48,0 °C
Färg Brun-gul till färglös
Densitet 1.1500g/mL, 1.15
Kokpunkt 203,0 °C
Flampunkt 73 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (CH3)2C6H3OH
Kvantitet 250 g
Beilstein 06, 485
Merck Index 15, 10279
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 10 g/L (20 °C). Andra lösligheter: lösliga i naoh-lösningar, fritt lösliga i alkohol, kloroform, eter och bensen
Formel vikt 122.17
Procent renhet 99%
Fysisk form Lågt smältande fast ämne
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2,6-Dimethylphenol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P330-Skölj munnen.
  • P331-Framkalla INTE kräkning.
  • P363-Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,6-Dimethylphenol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.