Läs mer
2,6-dimetylfenol-d9 (Major), TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 2,6-Dimethylphenol-d9 |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10O/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9/h3-5,9H,1-2H3/i1D3,2D3,3D,4D,5D |
| Formel vikt | 131.1297 |