Läs mer
2,6-dimetylfenol, Mikromol™
Beskrivning
2,6-dimetylfenol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,6-Dimethylphenol |
| CAS | 576-26-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2,6-Dimethylphenol |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C8 H10 O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Mexiletine Hydrochloride Imp. A (EP), Mexiletine Imp. A (EP), 2,6-Dimethylphenol, Mexiletine Hydrochloride Impurity A, Mexiletine Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10O/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9/h3-5,9H,1-2H3 |
| LEDER | Cc1cccc(C)c1O |
| IUPAC-namn | 2,6-dimetylfenol |
| Visa mer |