Läs mer
2,6-dimetylfenol, Mikromol™
Produktkod. 18072300
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18072300 25 mg
18041580 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 18072300 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0146.010025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
2,6-dimetylfenol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,6-Dimethylphenol
CAS 576-26-1
Analyt- eller komponentnamn 2,6-Dimethylphenol
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C8 H10 O
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Mexiletine Hydrochloride Imp. A (EP), Mexiletine Imp. A (EP), 2,6-Dimethylphenol, Mexiletine Hydrochloride Impurity A, Mexiletine Impurity A
InChI formel InChI=1S/C8H10O/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9/h3-5,9H,1-2H3
LEDER Cc1cccc(C)c1O
IUPAC-namn 2,6-dimetylfenol
Molekylvikt (g/mol) 122.16
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 122,0732 g/mol