Läs mer
2,6-Dimethylphenol, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15839080
Change view
Kvantitet:
5 g
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15839080 1 kg 1kg
15819080 5 g 5g
15829080 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15839080 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8037721000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 576-26-1
Kvalitet Research
Molekylformel 2,6-(CH3)2C6H3OH
Molekylvikt (g/mol) 122.16
Specifikationer
Smältpunkt 42°C to 46°C
Densitet 1.03 g/cm3 at 20°C
Kokpunkt 203°C
MDL-nummer MFCD00002240
Kvantitet 1 kg
Synonym 2,6-Dimethylphenol, 2,6-DMP, 2,6-Dimethylphenol