Läs mer
2,6-Dimethylphenol, TRC
Produktkod. 18083220
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18083220 10 g
30137353 100 g
30136887 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 18083220 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD46585510G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 576-26-1
Kemiskt namn eller material 2,6-Dimethylphenol
Formel vikt 122.0732
InChI formel InChI=1S/C8H10O/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9/h3-5,9H,1-2H3
IUPAC-namn 2,6-dimethylphenol
Molekylformel C8 H10 O
Molekylvikt (g/mol) 122.16
LEDER Cc1cccc(C)c1O
Synonym 2,6-Xylenol (8CI), 2,6-Dimethylphenol, 1-Hydroxy-2,6-dimethylbenzene, D 104339, NSC 2123
Specifikationer
Kvantitet 10 g