Läs mer
2,6-Dimethylphenyl isocyanate, 98%
Produktkod. 11333376
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11333376 1 g 1g
11343376 5 g 5g
11353376 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11333376 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L12805.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 28556-81-2 | C9H9NO | 147.18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 28556-81-2
Molekylformel C9H9NO
Molekylvikt (g/mol) 147.18
MDL-nummer MFCD00002012
InChI-nyckel YQLRKXVEALTVCZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dimethylphenyl isocyanate, benzene, 2-isocyanato-1,3-dimethyl, 2,6-dimethylphenylisocyanate, 2,6-xylyl isocyanate, unii-2ql5mu0e0c, 2ql5mu0e0c, isocyanic acid 2,6-dimethylphenyl ester, 2,6-dimethylbenzenisocyanate, 2,6-dimethyl phenyl isocyanate, 2-isocyanato-1,3-dimethyl-benzene
PubChem CID 98787
IUPAC-namn 2-isocyanato-1,3-dimetylbensen
LEDER CC1=CC=CC(C)=C1N=C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,6-Dimethylphenyl isocyanate
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2206
Beilstein 742593
Kokpunkt 71°C to 72°C (3 mmHg)
Formel vikt 147.18
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.