Läs mer
2,6-dimetylfenylisocyanid, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11337967
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11337967 1 g 1g
11347967 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11337967 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 020748.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 2769-71-3 | C9H9N | 131.18 g/mol
2,6-dimetylfenylisocyanat används vid framställning av homoleptiska metallamidinkomplex, derivatiserade bets-cyklodextriner. Den används som kiral stationär fas i normalfas vätskekromatografi. Det är också involverat i framställningen av tris(2,6-dimetylfenylimido)metylrenium (VII) och 1-(2-isopropylfenyl)-3-(2,6-dimetylfenyl)urea.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2769-71-3
Molekylformel C9H9N
Molekylvikt (g/mol) 131.18
MDL-nummer MFCD00013479
InChI-nyckel DNJLFZHMJDSJFN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dimethylphenyl isocyanide, 2,6-dimethylphenylisonitrile, 2,6-dimethylphenylisocyanide, 2,6-xyleneisonitrile, 2,6-xylyl isocyanide, benzene,2-isocyano-1,3-dimethyl, benzene, 2-isocyano-1,3-dimethyl-9ci, vic.-m-xylyl isocyanide, acmc-20ao80, 2,6-dimethyiphenyl isocyanide
PubChem CID 76009
IUPAC-namn 2-isocyano-1,3-dimetylbensen
LEDER CC1=CC=CC(C)=C1[N+]#[C-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,6-Dimethylphenyl isocyanide
Smältpunkt 73°C to 74°C
Kvantitet 1 g
Odör Unpleasant
Fysisk form Kristallin
UN-nummer UN2811
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 131.18
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2,6-Dimethylphenyl isocyanide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H330-Dödligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,6-Xylyl isocyanide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.