Läs mer
2,6-dimetylfenylisotiocyanat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10291323
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10291323 10 g 10g
10002514 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10291323 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SB01642EA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 19241-16-8
Molekylformel C9H9NS
Molekylvikt (g/mol) 163.238
InChI-nyckel UULUECCNPPJFBU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dimethylphenyl isothiocyanate, 2,6-xylyl isothiocyanate, 2,6-dimethylphenylisothiocyanate, benzene, 2-isothiocyanato-1,3-dimethyl, 2-isothiocyanato-1,3-dimethyl-benzene, benzene,2-isothiocyanato-1,3-dimethyl, 2,6-dimethylbenzenisothiocyanate, acmc-20ao7z, 2,6-dimethylphenyl-isothiocyanate, 2,6-dimethylphenyl-1-isothiocyanate
PubChem CID 87976
IUPAC-namn 2-isotiocyanato-1,3-dimetylbensen
LEDER CC1=C(C(=CC=C1)C)N=C=S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 6-Dimethylphenyl isothiocyanate
Kvantitet 10 g
Analysprocentintervall 97%
Formel vikt 163.24