Läs mer
2,6-Dimethylphenyl isothiocyanate, 98%
Produktkod. 11424057
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11424057 5 g 5g
11434057 25 g 25g
11444057 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11424057 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A19480.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 19241-16-8 | C9H9NS | 163.238 g/mol
2,6-Dimethylphenyl isocyanate has been used in the preparation of derivatized β-cyclodextrins, used as chiral stationary phase in normal-phase liquid chromatography, tris( 2,6-dimethylphenylimido)methylrhenium (VII), 1-(2-isopropylphenyl)-3-(2,6-dimethylphenyl)urea.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2,6-Dimethylphenyl isocyanate has been used in the preparation of derivatized β-cyclodextrins, used as chiral stationary phase in normal-phase liquid chromatography, tris( 2,6-dimethylphenylimido)methylrhenium (VII), 1-(2-isopropylphenyl)-3-(2,6-dimethylphenyl)urea.
Solubility
Hydrolyzes in water.
Notes
Moisture Sensitive. Keep container tightly closed. Store away from oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 19241-16-8
Molekylformel C9H9NS
Molekylvikt (g/mol) 163.238
MDL-nummer MFCD00038715
InChI-nyckel UULUECCNPPJFBU-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 87976
IUPAC-namn 2-isotiocyanato-1,3-dimetylbensen
LEDER CC1=C(C(=CC=C1)C)N=C=S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,6-Dimethylphenyl isothiocyanate
Densitet 1.085
Kvantitet 5 g
Odör Pungent
Brytningsindex 1.625
UN-nummer UN2922
Beilstein 637195
Synonym 2,6-dimethylphenyl isothiocyanate, 2,6-xylyl isothiocyanate, 2,6-dimethylphenylisothiocyanate, benzene, 2-isothiocyanato-1,3-dimethyl, 2-isothiocyanato-1,3-dimethyl-benzene, benzene,2-isothiocyanato-1,3-dimethyl, 2,6-dimethylbenzenisothiocyanate, acmc-20ao7z, 2,6-dimethylphenyl-isothiocyanate, 2,6-dimethylphenyl-1-isothiocyanate
Kokpunkt 247°C
Löslighetsinformation Hydrolyzes in water.
Formel vikt 163.24
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.