Läs mer
2,6-dimetylfenylisotiocyanat, Mikromol™
Produktkod. 30051638
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30051638 100 mg
1 options
Produktkod. 30051638 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0515.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
2,6-dimetylfenylisotiocyanat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,6-Dimethylphenyl Isothiocyanate
CAS 19241-16-8
Analyt- eller komponentnamn 2,6-Dimethylphenyl Isothiocyanate
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C9 H9 N S
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 2,6-Dimethylphenyl Isothiocyanate, Xylazine Hydrochloride Imp. C (EP), Xylazine Imp. C (EP), 2-Isothiocyanato-1,3-dimethylbenzene, Isothiocyanic acid, 2,6-xylyl ester (6CI,8CI), 2,6-Dimethylphenyl isothiocyanate, 2,6-Dimethylphenyl thioisocyanate, 2,6-Xylyl isothiocyanate, NSC 172978, Xylazine Hydrochloride Impurity C, Xylazine Impurity C
InChI formel InChI=1S/C9H9NS/c1-7-4-3-5-8(2)9(7)10-6-11/h3-5H,1-2H3
LEDER Cc1cccc(C)c1N=C=S
IUPAC-namn 2-isotiocyanato-1,3-dimetylbensen
Molekylvikt (g/mol) 163.24
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 163,0456 g/mol