Läs mer
2,6-dimetylfenylboronsyra, TRC
Produktkod. 30371598
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30371598 100 mg
1 options
Produktkod. 30371598 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD479878100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,6-Dimethylphenylboronic Acid
CAS 100379-00-8
Molekylformel C8H11BO2
Kvantitet 100 mg
Synonym 2,6-Xylylboronic Acid, 2,6-Dimethylphenylboric Acid, 2,6-Dimethylbenzeneboronic Acid, B-(2,6-Dimethylphenyl)boronic Acid, 2,6-Xyleneboronic Acid
InChI formel InChI=1S/C8H11BO2/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9(10)11/h3-5,10-11H,1-2H3
LEDER Cc1cccc(C)c1B(O)O
IUPAC-namn (2,6-dimetylfenyl)borsyra
Molekylvikt (g/mol) 149.98
Formel vikt 150.0852