Läs mer
2,6-Dimethylphenylisocyanate, 95%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,6-Dimethylphenylisocyanate |
| CAS | 28556-81-2 |
| Molekylformel | C9H9NO |
| MDL-nummer | MFCD00002012 |
| Kvantitet | 1 g |
| LEDER | CC1=C(N=C=O)C(C)=CC=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 147.17 |
| Procent renhet | 95% |