Läs mer
2,6-dimetylfenylmagnesiumbromid, 0,5 M i 2-MeTHF, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15400816
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15400816 100 mL 100ml
1 options
Produktkod. 15400816 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H54138.AE
 Begränsad artikel
CAS: 21450-64-6 | C8H9BrMg | 209.37 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,6-Dimethylphenylmagnesium bromide
CAS 21450-64-6
Molekylformel C8H9BrMg
MDL-nummer MFCD00192083
Kvantitet 100 mL
UN-nummer UN2924
Känslighet Luft- och fuktkänslig; Kan bilda en utfällning
Synonym 2,6-dimethylphenylmagnesium bromide, 2,6-dimethylphenylmagnesium bromide solution, biguvduzgajwqk-uhfffaoysa-m, 2,6-dimethylphenymagnesium bromide, bromo 2,6-dimethylphenyl magnesium, 2,6-dimethyl-phenylmagnesium bromide, 2,6-dimethylphenyl magnesium bromide, 2,6-dimethylphenylmagnesium bromide, 0.5m in 2-methf, 2,6-dimethylphenylmagnesium bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, 2,6-dimethylphenylmagnesium bromide solution, 1.0 m in thf, grignard reagent
InChI-nyckel BIGUVDUZGAJWQK-UHFFFAOYSA-M
LEDER CC1=CC=CC(C)=C1[Mg]Br
IUPAC-namn magnesium;1,3-dimetylbensen-2-id;bromid
Molekylvikt (g/mol) 209.37
PubChem CID 4517616
Formel vikt 209.37
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 0.5M in 2-MeTHF
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.