Läs mer
2,6-Dimethylphenylmagnesium bromide, 1M solution in THF, AcroSeal™, Thermo Scientific™
Produktkod. 11935981 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
100mL; AcroSeal glass bottle
Produktkod.
11935981 100mL; AcroSeal glass bottle
1 options
Produktkod. 11935981 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 436061000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,6-Dimethylphenylmagnesium bromide
CAS 21450-64-6, 109-99-9
CAS Min % 19.93, 76.92
CAS Max % 23.08, 80.07
Kvantitet 100mL
Molekylformel C8H9BrMg
Flampunkt −19°C
Synonym 2,6-dimethylphenylmagnesium bromide, 2,6-dimethylphenylmagnesium bromide solution, biguvduzgajwqk-uhfffaoysa-m, 2,6-dimethylphenymagnesium bromide, bromo 2,6-dimethylphenyl magnesium, 2,6-dimethyl-phenylmagnesium bromide, 2,6-dimethylphenyl magnesium bromide, 2,6-dimethylphenylmagnesium bromide, 0.5m in 2-methf, 2,6-dimethylphenylmagnesium bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, 2,6-dimethylphenylmagnesium bromide solution, 1.0 m in thf, grignard reagent
Löslighetsinformation Solubility in water: reacts.
InChI-nyckel DCQJQVFIEFMTTQ-UHFFFAOYSA-M
LEDER CC1=[C-]C(=CC=C1)C.[Mg+2].[Br-]
IUPAC-namn magnesium;1,3-dimethylbenzene-2-ide;bromide
Molekylvikt (g/mol) 209.369
PubChem CID 4517616
Formel vikt 209.37
Förpackning AcroSeal™ Glass Bottle
Densitet 0.998, 0.9980g/mL
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2,6-Dimethylphenylmagnesium bromide, 1M solution in THF
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
  • EUH019-Kan bilda explosiva peroxider.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.