Läs mer
2,6-Dimethylphenylpropionate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,6-Dimethylphenylpropionate |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14O2/c1-8-4-3-5-9(2)10(8)6-7-11(12)13/h3-5H,6-7H2,1-2H3,(H,12,13) |
| Formel vikt | 178.0994 |