Läs mer
2,6-Dimethylpiperidine, predominantly cis, 99%
Produktkod. 11454050
Change view
Kvantitet:
5 g
50 g
Förpackningsstorlek:
50g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11454050 5 g 5g
11400358 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11454050 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24524.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 504-03-0 | C7H15N | 113.204 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 504-03-0
Molekylformel C7H15N
Molekylvikt (g/mol) 113.204
MDL-nummer MFCD00066304
InChI-nyckel SDGKUVSVPIIUCF-UHFFFAOYSA-N
Synonym nanofin, lupetidine, naniopinum, 2,6-lupetidine, lupetidin, nanophin, nanophine, nanophyn, piperidine, 2,6-dimethyl, naniopine
PubChem CID 68843
IUPAC-namn 2,6-dimetylpiperidin
LEDER CC1CCCC(N1)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,6-Dimethylpiperidine
Namnnotering predominantly cis
Smältpunkt <-20°C
Densitet 0.832
Kokpunkt 126°C to 129°C
Flampunkt 11°C (51°F)
Brytningsindex 1.44
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2733
Beilstein 79827
Känslighet Air Sensitive
Formel vikt 113.2
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.