Läs mer
2,6-dimetylpyrazin, 99 %
Produktkod. 11400568
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11400568 5 g 5g
11410568 25 g 25g
11420568 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11400568 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24687.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 108-50-9 | C6H8N2 | 108,144 g/mol
2,6-Dimetylpyrazin används Beredning av choklad, kaffe, kött och nötter och andra smakämnen
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden 2,6-Dimetylpyrazin används Beredning av choklad
, kaffe, kött och nötter och andra smakämnen
Löslighet
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 108-50-9
Molekylformel C6H8N2
Molekylvikt (g/mol) 108.144
MDL-nummer MFCD00006148
InChI-nyckel HJFZAYHYIWGLNL-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyrazine, 2,6-dimethyl, 3,5-dimethylpyrazine, 2,6-dimethylpiazine, 2,6-dimethylparadiazine, 2,6-dimethyl-1,4-diazine, ccris 2930, unii-n77q72c9i3, fema no. 3273, natural, 2,6-dimethyl pyrazine
PubChem CID 7938
IUPAC-namn 2,6-dimetylpyrazin
LEDER CC1=CN=CC(=N1)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,6-Dimethylpyrazine
Smältpunkt 38 °C till 43 °C
Kokpunkt 153 °C till 154 °C
Flampunkt 52 °C (125 °F)
Odör Aromatisk
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN1325
Beilstein 1726
Formel vikt 108.14
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristaller eller pulver eller kristallint pulver eller smält/klumpigt fast ämne
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.