Läs mer
2,6-dimetylpyridin-3-ol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10190932
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10190932 1 g 1g
10361615 5 g 5g
10019341 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10190932 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer RH01494DA
Kemiska identifierare
CAS 1122-43-6
Molekylformel C7H9NO
Molekylvikt (g/mol) 123.16
MDL-nummer MFCD00228692
InChI-nyckel AMQJAKKATFMFTR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dimethyl-3-hydroxypyridine, 2,6-dimethyl-3-pyridinol, 2,6-dimethyl-3-oxypyridine, 3-pyridinol, 2,6-dimethyl, 3-hydroxy-2,6-lutidine, 2,6-dimethyl-pyridin-3-ol, 3-hydroxy-2,6-dimethylpyridine, pubchem22495, 2,6-dimethyl-3-pyridino, 2,6-dimethylpyridine-3-ol
PubChem CID 70732
IUPAC-namn 2,6-dimetylpyridin-3-ol
LEDER CC1=CC=C(O)C(C)=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 6-Dimethylpyridin-3-ol
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 123.15
Procent renhet 97%