missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2,6-Dimethylpyridine, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 108-48-5 |
| Smältpunkt | -6°C |
| Densitet | 0.923 g/cm3 at 20°C |
| Kokpunkt | 144°C/1013 hPa |
| Molekylformel | 2,6-(CH3)2C5H3N |
| MDL-nummer | MFCD00006345 |
| Kvantitet | 250 mL |
| Synonym | 2,6-Dimethylpyridine, 2,6-Lutidine, 2,6-Dimethylpyridine |
| Molekylvikt (g/mol) | 107.15 |
| Kvalitet | Research |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?