Läs mer
2,6-dimetylkinolin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11426806
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11426806 25 g 25g
11416806 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11426806 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23934.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 877-43-0 | C11H11N | 157.216 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 877-43-0
Molekylformel C11H11N
Molekylvikt (g/mol) 157.216
MDL-nummer MFCD00006762
InChI-nyckel JJPSZKIOGBRMHK-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-toluquinaldine, quinoline, 2,6-dimethyl, 6-methylquinaldine, unii-kst0m1t4mb, 2,6-dimethyl-quinoline, kst0m1t4mb, pubchem5876, quinoline,6-dimethyl, acmc-209qpt, 2,6-dimethylquinoline;
PubChem CID 13414
IUPAC-namn 2,6-dimetylkinolin
LEDER CC1=CC2=C(C=C1)N=C(C=C2)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,6-Dimethylquinoline
Smältpunkt 56°C to 58°C
Kokpunkt 266°C to 267°C
Kvantitet 25 g
Formel vikt 157.21
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2,6-Dimethylquinoline
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,6-Dimethylquinoline
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.