Läs mer
2,6-Dimethylstyrene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,6-Dimethylstyrene |
| Kvantitet | 200 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12/c1-4-10-8(2)6-5-7-9(10)3/h4-7H,1H2,2-3H3 |
| Formel vikt | 132.0939 |