Läs mer
2,6-dimetyltiofenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11430853
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11430853 1 g 1g
11440853 5 g 5g
11450853 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11430853 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13286.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 118-72-9 | C8H9S | 137.22 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 118-72-9
Molekylformel C8H9S
Molekylvikt (g/mol) 137.22
MDL-nummer MFCD00010021
InChI-nyckel QCLJODDRBGKIRW-UHFFFAOYSA-M
Synonym 2,6-dimethylthiophenol, 2,6-dimethyl thiophenol, benzenethiol, 2,6-dimethyl, 2,6-xylenethiol, 2,6-xylyl mercaptan, 2,6-dimethylphenylthiol, 2,6-dimethyl-benzenethiol, fema no. 3666, 2,6-dimethylbenzolthiol, 2,6-thioxylenol
PubChem CID 61045
IUPAC-namn 2,6-dimetylbensentiol
LEDER CC1=CC=CC(C)=C1[S-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,6-Dimethylthiophenol
Kokpunkt 122°C (50 mmHg)
Flampunkt 85°C (185°F)
Odör Unpleasant
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2810
Beilstein 1099405
Formel vikt 138.23
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.