Läs mer
2,6-Dinitroaniline, 95%
Produktkod. 13515000 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
13515000 10 g Glass bottle 10g
13584990 50 g Glass bottle 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 13515000 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 170170100
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 606-22-4 | C6H5N3O4 | 183.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 606-22-4
Molekylformel C6H5N3O4
Molekylvikt (g/mol) 183.12
InChI-nyckel QFUSCYRJMXLNRB-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenamine, 2,6-dinitro, 2,6-dinitrobenzenamine, aniline, 2,6-dinitro, unii-8w27g0qbd7, ccris 3108, pubchem22911, wln: wnr bz cnw, acmc-209ml1, 2,6-dinitroaniline, 2,6-dinitro-phenyl-amine
PubChem CID 69070
IUPAC-namn 2,6-dinitroaniline
LEDER C1=CC(=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])N)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 6-Dinitroaniline
Namnnotering 97%
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 137.0°C to 142.0°C
Färg White
Flampunkt >100°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 94% min. (HPLC)
Förpackning Glass bottle
Linjär formel (O2N)2C6H3NH2
Kvantitet 10 g
Beilstein 12,758
Merck Index 15,3297
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: 0.4g/100mL ethanol 95%,soluble in ether and hot benzene,practically insoluble in petroleum ether
Formel vikt 183.12
Procent renhet 95%
Fysisk form Crystalline Powder or Crystals
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2,6-Dinitroaniline
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.