Läs mer
2,6-Dinitroanilin, 98 %
Produktkod. 11420063
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11420063 5 g 5g
11430063 25 g 25g
11440063 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11420063 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12120.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 606-22-4 | C6H5N3O4 | 183,123 g/mol
2,6-dinitroanilin används för organiska syntesintermediärer, färgämnen mellanprodukter, används vid framställning av 2,6-dinitrojodobensen. Det fungerar som en prekursor för olika nya 1,2,3-trisubstituerade halogenbensenderivat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
2,6-dinitroanilin används för organiska syntesintermediärer, färgämnen mellanprodukter, används vid framställning av 2,6-dinitrojodobensen. Det fungerar som en prekursor för olika nya 1,2,3-trisubstituerade halogenbensenderivat.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i en tättsluten behållare. Förvaras åtskilt från starka syror, syraklorider, syraanhydrider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 606-22-4
Molekylformel C6H5N3O4
Molekylvikt (g/mol) 183.123
MDL-nummer MFCD00007148
InChI-nyckel QFUSCYRJMXLNRB-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenamine, 2,6-dinitro, 2,6-dinitrobenzenamine, aniline, 2,6-dinitro, unii-8w27g0qbd7, ccris 3108, pubchem22911, wln: wnr bz cnw, acmc-209ml1, 2,6-dinitroaniline, 2,6-dinitro-phenyl-amine
PubChem CID 69070
IUPAC-namn 2,6-dinitroanilin
LEDER C1=CC(=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])N)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,6-Dinitroaniline
Smältpunkt ∼136 °C (dekomposition)
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN1596
Beilstein 2214886
Merck Index 14,3271
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 183.12
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.