Läs mer
2,6-Dinitrobenzonitril, 98+%
Produktkod. 11393266
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11393266 1 g 1g
11303276 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11393266 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L12624.03
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 35213-00-4 | C7H3N3O4 | 193,118 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 35213-00-4
Molekylformel C7H3N3O4
Molekylvikt (g/mol) 193.118
MDL-nummer MFCD00041246
InChI-nyckel ZYDGHQSJZAFMLU-UHFFFAOYSA-N
Synonym dinitrobenzonitrile, benzonitrile, 2,6-dinitro, 2,6-dinitro-benzonitrile, 2,6-dinitrobenzenecarbonitrile, 2,6-dinitrobenznitrile, pubchem21108, 2.6-dinitrobenzonitril, 2,6 dinitrobenzonitrile, 2,6-dini trobenzonitrile, acmc-1ad1y
PubChem CID 520718
IUPAC-namn 2,6-dinitrobensonitril
LEDER C1=CC(=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])C#N)[N+](=O)[O-]
Specifications
Kemiskt namn eller material 2,6-Dinitrobenzonitrile
Smältpunkt 146 °C till 150 °C
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3439
Beilstein 2215516
Formel vikt 193.12
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.