Läs mer
2,6-Dinitrotoluene-alpha,alpha,alpha-d3, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,6-Dinitrotoluene methyl-d3 |
| CAS | 93951-90-7 |
| Molekylformel | C7 2H3 H3 N2 O4 |
| Kvantitet | 0.5 g |
| Synonym | Benzene, 2-(methyl-d3)-1,3-dinitro- (9 CI), 2,6-Dinitrotoluene (methyl-D3), 2-Trideuteromethyl-1,3-dinitrobenzene |
| InChI formel | InChI=1 S/C7H6N2O4/c1-5-6(8(10)11)3-2-4-7(5)9(12)13/h2-4 H,1H3/i1D3 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])c1c(cccc1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | 1,3-dinitro-2-(trideuteriomethyl)benzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 185.15 |
| Formel vikt | 185.0516 g/mol |
| Visa mer |