Läs mer
2,6-Diphenylphenol, 98%
Produktkod. 11393976
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11393976 5 g 5g
11303986 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11393976 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L17166.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 2432-11-3 | C5H2Br2O3 | 269.88 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2432-11-3
MDL-nummer MFCD00009716
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,6-Diphenylphenol
Smältpunkt 101°C to 103°C
Molekylformel C18H14O
Kvantitet 5 g
Beilstein 2051224
Synonym 1,1':3',1-terphenyl-2'-ol, m-terphenyl-2'-ol, 2,6-diphenyl phenol, 2'-hydroxy-m-terphenyl, unii-la93w35m96, 3-phenyl-1,1'-biphenyl-2-ol, 2,6-di-phenylphenol, 2,6,-diphenylphenol, 2,6-di phenyl phenol
InChI-nyckel ATGFTMUSEPZNJD-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC=C(C=C1)C2=C(C(=CC=C2)C3=CC=CC=C3)O
IUPAC-namn 2,6-diphenylphenol
Molekylvikt (g/mol) 246.31
PubChem CID 75512
Formel vikt 246.31
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.