Läs mer
2,6-Difenylfenol, TRC
Produktkod. 30377629
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30377629 250 mg
30378979 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30377629 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD492230250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2432-11-3
Molekylformel C18H14O
Molekylvikt (g/mol) 246.3
Synonym [1,1':3',1''-Terphenyl]-2'-ol, [m-Terphenyl]-2'-ol, 2'-Hydroxy-m-terphenyl
LEDER Oc1c(cccc1c2ccccc2)c3ccccc3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,6-Diphenylphenol
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C18H14O/c19-18-16(14-8-3-1-4-9-14)12-7-13-17(18)15-10-5-2-6-11-15/h1-13,19H
Formel vikt 246.1045