Läs mer
2,6-difenylpyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11420638
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11420638 25 g 25g
11410638 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11420638 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B25179.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3558-69-8 | C17H13N | 231.298 g/mol
2,6-difenylpyridin används som en tridentat [C?N?C] dianjonisk ligand i organogold(III)-kemi, en mellanprodukt. Den tillsätter lätt en elektron från alkalimetaller i THF för att ge en radikalanjon som är ett kraftfullt reduktionsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2,6-difenylpyridin används som en tridentat [C∧N∧C] dianjonisk ligand i organogold(III)-kemi, en mellanprodukt. Den tillsätter lätt en elektron från alkalimetaller i THF för att ge en radikalanjon som är ett kraftfullt reduktionsmedel.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i tättsluten behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3558-69-8
Molekylformel C17H13N
Molekylvikt (g/mol) 231.298
MDL-nummer MFCD00006284
InChI-nyckel PJUOHDQXFNPPRF-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridine, 2,6-diphenyl, unii-zi75v15y1t, 2,6-diphenyl-pyridine, 2,6-diphenyl pyridine, maybridge3_000511, acmc-1cq41, pjuohdqxfnpprf-uhfffaoysa
PubChem CID 72920
IUPAC-namn 2,6-difenylpyridin
LEDER C1=CC=C(C=C1)C2=NC(=CC=C2)C3=CC=CC=C3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,6-Diphenylpyridine
Smältpunkt 74°C to 81°C
Kokpunkt 210°C (3 mmHg)
Kvantitet 25 g
Beilstein 7516
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 231.3
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.