Läs mer
2,6-Lutidine, 98+%
Produktkod. p-7080787
Kvantitet:
25 mL
100 mL
500 mL
2.5 L
Förpackningsstorlek:
100ml
2500ml
25ml
500ml
Produktkod. 11434050
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A10478.AC
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 108-48-5 | C7H9N | 107.16 g/mol
2,6-lutidin används som lösningsmedel i organisk syntes och som en steriskt hindrad mild bas. Den används också som vulkaniseringsaccelerator för färgämnen, hartser och gummi. Det fungerar också som en livsmedelstillsats.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
2,6-Lutidin används som lösningsmedel i organisk syntes och som en steriskt hindrad mild bas. Den används också som vulkaniseringsaccelerator för färgämnen, hartser och gummi. Det fungerar också som en livsmedelstillsats.
Löslighet
Blandbar med vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med syror, syraklorider, oxidationsmedel och klorformater.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 108-48-5
Molekylformel C7H9N
Molekylvikt (g/mol) 107.16
MDL-nummer MFCD00006345
InChI-nyckel OISVCGZHLKNMSJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 7937
ChEBI CHEBI:32548
IUPAC-namn 2,6-dimetylpyridin
LEDER CC1=CC=CC(C)=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,6-Lutidine
Smältpunkt -7°C
Densitet 0.923
Kokpunkt 143°C to 145°C
Flampunkt 33°C (91°F)
Odör Unpleasant
Brytningsindex 1.497
Kvantitet 25 mL
UN-nummer UN1993
Beilstein 105690
Känslighet Hygroscopic
Merck Index 14,5616
Synonym 2,6-lutidine, lutidine, pyridine, 2,6-dimethyl, 2,6-dimethypyridine, alpha,alpha'-lutidine, alpha,alpha'-dimethylpyridine, 2,6-dimethyl-pyridine, hsdb 79, unii-15fq5d0t3p, 2,6-lutidene
Löslighetsinformation Miscible with water.
Formel vikt 107.16
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2,6-Lutidine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: 2,6-Lutidine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.