Läs mer
2,6-Lutidin, 98+%
Produktkod. 11478713
Change view
Kvantitet:
25 mL
100 mL
500 mL
2.5 L
Förpackningsstorlek:
100ml
2500ml
25ml
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11478713 100 mL 100ml
11434050 25 mL 25ml
11488713 500 mL 500ml
11498713 2.5 L 2500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11478713 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10478.AE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    491.85 SEK
    441.65 SEK / 100ml
    Save 50.20 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-10-2026
CAS: 108-48-5 | C7H9N | 107,16 g/mol
2,6-lutidin används som lösningsmedel i organisk syntes och som en steriskt hindrad mild bas. Den används också som vulkaniseringsaccelerator för färgämnen, hartser och gummi. Det fungerar också som en livsmedelstillsats.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
2,6-Lutidin används som lösningsmedel i organisk syntes och som en steriskt hindrad mild bas. Den används också som vulkaniseringsaccelerator för färgämnen, hartser och gummi. Det fungerar också som en livsmedelstillsats.
Löslighet
Blandbar med vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med syror, syraklorider, oxidationsmedel och klorformater.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 108-48-5
Molekylformel C7H9N
Molekylvikt (g/mol) 107.16
MDL-nummer MFCD00006345
InChI-nyckel OISVCGZHLKNMSJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 7937
ChEBI CHEBI:32548
IUPAC-namn 2,6-dimetylpyridin
LEDER CC1=CC=CC(C)=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,6-Lutidine
Smältpunkt -7 °C
Densitet 0.923
Kokpunkt 143 °C till 145 °C
Flampunkt 33 °C (91 °F)
Odör Obehagligt
Brytningsindex 1.497
Kvantitet 100 mL
UN-nummer UN1993
Beilstein 105690
Känslighet Hygroskopisk
Merck Index 14,5616
Synonym 2,6-lutidine, lutidine, pyridine, 2,6-dimethyl, 2,6-dimethypyridine, alpha,alpha'-lutidine, alpha,alpha'-dimethylpyridine, 2,6-dimethyl-pyridine, hsdb 79, unii-15fq5d0t3p, 2,6-lutidene
Löslighetsinformation Blandbar med vatten.
Formel vikt 107.16
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2,6-Lutidine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,6-Lutidine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.