Läs mer
2,6-Lutidin, 98+%
Produktkod. 11488713
Change view
Kvantitet:
25 mL
100 mL
500 mL
2.5 L
Förpackningsstorlek:
100ml
2500ml
25ml
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11488713 500 mL 500ml
11434050 25 mL 25ml
11478713 100 mL 100ml
11498713 2.5 L 2500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11488713 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10478.AP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1086.09 SEK
    974.65 SEK / 500ml
    Save 111.44 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 108-48-5 | C7H9N | 107,16 g/mol
2,6-lutidin används som lösningsmedel i organisk syntes och som en steriskt hindrad mild bas. Den används också som vulkaniseringsaccelerator för färgämnen, hartser och gummi. Det fungerar också som en livsmedelstillsats.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
2,6-Lutidin används som lösningsmedel i organisk syntes och som en steriskt hindrad mild bas. Den används också som vulkaniseringsaccelerator för färgämnen, hartser och gummi. Det fungerar också som en livsmedelstillsats.
Löslighet
Blandbar med vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med syror, syraklorider, oxidationsmedel och klorformater.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 108-48-5
Molekylformel C7H9N
Molekylvikt (g/mol) 107.16
MDL-nummer MFCD00006345
InChI-nyckel OISVCGZHLKNMSJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 7937
ChEBI CHEBI:32548
IUPAC-namn 2,6-dimetylpyridin
LEDER CC1=CC=CC(C)=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,6-Lutidine
Smältpunkt -7 °C
Densitet 0.923
Kokpunkt 143 °C till 145 °C
Flampunkt 33 °C (91 °F)
Odör Obehagligt
Brytningsindex 1.497
Kvantitet 500 mL
UN-nummer UN1993
Beilstein 105690
Känslighet Hygroskopisk
Merck Index 14,5616
Synonym 2,6-lutidine, lutidine, pyridine, 2,6-dimethyl, 2,6-dimethypyridine, alpha,alpha'-lutidine, alpha,alpha'-dimethylpyridine, 2,6-dimethyl-pyridine, hsdb 79, unii-15fq5d0t3p, 2,6-lutidene
Löslighetsinformation Blandbar med vatten.
Formel vikt 107.16
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.