Läs mer
2,6-Lutidin, 99 %
Produktkod. 10532331 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mL
1 L
2.5 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
250ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10532331 250 mL Glasflaska 250ml
10686512 1 L Glasflaska 1 L
10731354 2.5 L Glasflaska 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10532331 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 125192500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    702.17 SEK
    630.65 SEK / 250ml
    Save 71.52 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 108-48-5 | C7H9N | 107,16 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 108-48-5
Molekylformel C7H9N
Molekylvikt (g/mol) 107.16
MDL-nummer MFCD00006345
InChI-nyckel OISVCGZHLKNMSJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-lutidine, lutidine, pyridine, 2,6-dimethyl, 2,6-dimethypyridine, alpha,alpha'-lutidine, alpha,alpha'-dimethylpyridine, 2,6-dimethyl-pyridine, hsdb 79, unii-15fq5d0t3p, 2,6-lutidene
PubChem CID 7937
ChEBI CHEBI:32548
IUPAC-namn 2,6-dimetylpyridin
LEDER CC1=CC=CC(C)=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 6-Lutidine
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -6,0 °C
Densitet 0.9200g/mL, 0.92
Kokpunkt 143,0 °C till 145,0 °C
Flampunkt 33 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1,4966 till 1,4986
Kvantitet 250 mL
Beilstein 20, 244
Fieser 01,626
Merck Index 15, 5677
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 400 g/L (20 °C). Andra lösligheter: lösliga i alkohol och eter, blandbara med dimetylformamid och tetrahydrofuran
Formel vikt 107.15
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2,6-Lutidine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H315-Irriterar huden.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/and soap.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.