Läs mer
2,6-Lutidine N-oxide, 98%
Produktkod. 11452477
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11452477 10 g 10g
11462477 50 g 50g
11472477 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11452477 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14299.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1073-23-0 | C7H9NO | 123.155 g/mol
2,6-Lutidin N-oxid används som en ligand och bildar koordinationskomplex med metallsalter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 2,6-lutidin N-oxid används som
en ligand och bildar koordinationskomplex med metallsalter.
Löslighet Blandbar med
vatten.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med oxidationsmedel, fukt och vatten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1073-23-0
Molekylformel C7H9NO
Molekylvikt (g/mol) 123.155
MDL-nummer MFCD00039715
InChI-nyckel LIDGFHXPUOJZMK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dimethylpyridine n-oxide, 2,6-lutidine n-oxide, 2,6-lutidine-n-oxide, 2,6-dimethylpyridine 1-oxide, 2,6-lutidine 1-oxide, pyridine, 2,6-dimethyl-, 1-oxide, 2,6-lutidine oxide, 2,6-dimethylpyridine oxide, 2,6-dimethylpyridinium n-oxide, 2,6-dimethylpyridin-1-ium-1-olate
PubChem CID 14083
IUPAC-namn 2,6-dimetyl-l-oxidopyridin-l-ium
LEDER CC1=[N+](C(=CC=C1)C)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,6-Lutidine N-oxide
Densitet 1.102
Kokpunkt 108°C to 111°C (10 mmHg)
Brytningsindex 1.5685
Kvantitet 10 g
Beilstein 110551
Känslighet Hygroscopic
Löslighetsinformation Miscible with water.
Formel vikt 123.16
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2,6-Lutidine N-oxide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,6-Lutidine N-oxide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.