Läs mer
2,6-Lutidin, TRC
Produktkod. 30481323
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30481323 1 g
1 options
Produktkod. 30481323 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCL4765001G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-10-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,6-Lutidine
CAS 108-48-5
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C7 H9 N
Kvantitet 1 g
Synonym 2,6-Lutidine (8CI), 2,6-Dimethylpyridine, NSC 2155, α,α'-Dimethylpyridine, α,α'-Lutidine
InChI formel InChI=1S/C7H9N/c1-6-4-3-5-7(2)8-6/h3-5H,1-2H3
LEDER Cc1cccc(C)n1
IUPAC-namn 2,6-dimetylpyridin
Molekylvikt (g/mol) 107.15
Formel vikt 107.0735