Läs mer
2-(6-Metoxi-1-bensofuran-3-yl)ättiksyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10213182
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10213182 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10130602 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10213182 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer KM10844DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 69716-05-8
Molekylformel C11H10O4
Molekylvikt (g/mol) 206.197
MDL-nummer MFCD02677734
InChI-nyckel QCXJFLREQGIACT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-6-methoxy-1-benzofuran-3-yl acetic acid, 2-6-methoxybenzofuran-3-yl acetic acid, 6-methoxy-1-benzofuran-3-yl acetic acid, 3-benzofuranacetic acid, 6-methoxy, 2-6-methoxybenzo b furan-3-yl acetic acid, maybridge3_004130, 4ddh, ms0, 6-methoxybenzofuran-3-acetic acid, 6-methoxybenzofuran-3-yl acetic acid
PubChem CID 736818
IUPAC-namn 2-(6-metoxi-l-bensofuran-3-yl)ättiksyra
LEDER COC1=CC2=C(C=C1)C(=CO2)CC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(6-Methoxy-1-benzofuran-3-yl)acetic acid
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 206.2
Procent renhet 97%