missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-(6-methoxy-1H-indol-3-yl)-N,N-dimethylethan-1-amine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-methoxy DMT |
| CAS | 2426-88-2 |
| Molekylformel | C13 H18 N2 O |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 6-methoxy-N,N-Dimethyltryptamine, 6-MeO DMT, 6-methoxy-N,N-dimethyl-1H-indole-3-ethanamine |
| InChI formel | InChI=1S/C13H18N2O/c1-15(2)7-6-10-9-14-13-8-11(16-3)4-5-12(10)13/h4-5,8-9,14H,6-7H2,1-3H3 |
| LEDER | COc1ccc2c(CCN(C)C)c[nH]c2c1 |
| IUPAC-namn | 2-(6-methoxy-1H-indol-3-yl)-N,N-dimethyl-ethanamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 218.29 |
| Formel vikt | 218.1419 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?