Läs mer
2-(6-Methoxy-2-naphthyl)acetonitrile, Mikromol
Produktkod. 30460040
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30460040 25 mg
1 options
Produktkod. 30460040 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0152.280025
Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-(6-Methoxy-2-naphthyl)acetonitrile, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(6-Methoxy-2-naphthyl)acetonitrile
CAS 71056-96-7
Analyt- eller komponentnamn 2-(6-Methoxy-2-naphthyl)acetonitrile
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C13 H11 N O
Certifikat och efterlevnad ISO/IEC 17025
InChI formel InChI=1S/C13H11NO/c1-15-13-5-4-11-8-10(6-7-14)2-3-12(11)9-13/h2-5,8-9H,6H2,1H3
Lösningstyp Neat
LEDER COc1ccc2cc(CC#N)ccc2c1
IUPAC-namn 2-(6-methoxynaphthalen-2-yl)acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 197.23
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 197.0841 g/mol