Läs mer
2-(6-Methoxy-2-naphthyl)acetonitrile, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(6-Methoxy-2-naphthyl)acetonitrile |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H11NO/c1-15-13-5-4-11-8-10(6-7-14)2-3-12(11)9-13/h2-5,8-9H,6H2,1H3 |
| Formel vikt | 197.0841 |