Läs mer
2-((6-Metoxi-3-metyl-2,4-dioxo-3,4-dihydropyrimidin-1(2H)-yl)metyl)benzonitril, TRC
Produktkod. 30474512
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30474512 100 mg
30470326 50 mg
30476436 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 30474512 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCM330608100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2514763-78-9
Molekylformel C14H13N3O3
Molekylvikt (g/mol) 271.27
Synonym Alogliptin impurity
IUPAC-namn 2-[(6-metoxi-3-metyl-2,4-dioxopyrimidin-1-yl)metyl]benzonitril
LEDER COC1=CC(=O)N(C)C(=O)N1Cc2ccccc2C#N
Specifications
Kemiskt namn eller material 2-((6-Methoxy-3-methyl-2,4-dioxo-3,4-dihydropyrimidine-1(2H)-yl)methyl)benzonitrile
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C14H13N3O3/c1-16-12(18)7-13(20-2)17(14(16)19)9-11-6-4-3-5-10(11)8-15/h3-7H,9H2,1-2H3
Formel vikt 271.0957