Läs mer
2-(6-metoxynaftalen-2-yl) propannitril, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)propanenitrile |
| CAS | 86603-94-3 |
| Molekylformel | C14 H13 N O |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 2-Naphthaleneacetonitrile','6-methoxy-α-methyl- (9CI','ACI), 6-Methoxy-α-methyl-2-naphthaleneacetonitrile (ACI), (±)-Naproxen nitrile, 2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propionitrile, α-Methyl-6-methoxy-2-Naphthaleneacetonitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C14H13NO/c1-10(9-15)11-3-4-13-8-14(16-2)6-5-12(13)7-11/h3-8,10H,1-2H3 |
| LEDER | COc1ccc2cc(ccc2c1)C(C)C#N |
| IUPAC-namn | 2-(6-metoxi-2-naftyl)propannitril |
| Molekylvikt (g/mol) | 211.26 |
| Formel vikt | 211.0997 |