missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-[6-Methyl-2-(4-methylphenyl)imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl]acetamide, Mikromol™
Beskrivning
2-[6-Methyl-2-(4-methylphenyl)imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl]acetamide
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-[6-Methyl-2-(4-methylphenyl)imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl]acetamide |
| CAS | 365213-58-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2-[6-Methyl-2-(4-methylphenyl)imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl]acetamide |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C17 H17 N3 O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 2-[6-Methyl-2-(4-methylphenyl)imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl]acetamide |
| InChI formel | InChI=1S/C17H17N3O/c1-11-3-6-13(7-4-11)17-14(9-15(18)21)20-10-12(2)5-8-16(20)19-17/h3-8,10H,9H2,1-2H3,(H2,18,21) |
| LEDER | Cc1ccc(cc1)c2nc3ccc(C)cn3c2CC(=O)N |
| IUPAC-namn | 2-[6-methyl-2-(4-methylphenyl)imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl]acetamide |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?