missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-[6-Methyl-2-(4-methylphenyl)imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl]acetic Acid, Mikromol™
Beskrivning
2-[6-Methyl-2-(4-methylphenyl)imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl]acetic Acid
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-[6-Methyl-2-(4-methylphenyl)imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl]acetic Acid |
| CAS | 189005-44-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2-[6-Methyl-2-(4-methylphenyl)imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl]acetic Acid |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C17 H16 N2 O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 2-[6-Methyl-2-(4-methylphenyl)imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl]acetic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C17H16N2O2/c1-11-3-6-13(7-4-11)17-14(9-16(20)21)19-10-12(2)5-8-15(19)18-17/h3-8,10H,9H2,1-2H3,(H,20,21) |
| LEDER | Cc1ccc(cc1)c2nc3ccc(C)cn3c2CC(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-[6-methyl-2-(4-methylphenyl)imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl]acetic acid |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?