Läs mer
2,6-Naphthalenedicarboxylic-d6 Acid, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,6-Naphthalenedicarboxylic Acid-D6 |
| CAS | 682321-46-6 |
| Molekylformel | C12 D6 H2 O4 |
| Kvantitet | 0.05 g |
| Synonym | 2,6-Naphthalene-1,3,4,5,7,8-d6-dicarboxylic acid (9 CI), 2,6-Naphthalenedicarboxylic-d6 Acid, 2,6-Naphthalenedicarboxylic Acid-D6 |
| InChI formel | InChI=1 S/C12H8O4/c13-11(14)9-3-1-7-5-10(12(15)16)4-2-8(7)6-9/h1-6 H,(H,13,14)(H,15,16)/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D,6 D |
| LEDER | [2 H]c1c([2 H])c2c([2 H])c(C(=O)O)c([2 H])c([2 H])c2c([2 H])c1C(=O)O |
| IUPAC-namn | 1,3,4,5,7,8-hexadeuterionaphthalene-2,6-dicarboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 222.2265 |
| Formel vikt | 222.0799 g/mol |
| Visa mer |