Läs mer
2,6-Pyridindikarboxaldehyd, TRC
Produktkod. 30417434
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30417434 250 mg
1 options
Produktkod. 30417434 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP991585250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,6-Pyridinedicarboxaldehyde
CAS 5431-44-7
Molekylformel C7H5NO2
Kvantitet 250 mg
Synonym 2,6-Bis(formyl)pyridine, 2,6-Diformylpyridine, 2,6-Pyridinedialdehyde, NSC 13393, Pyridine-2,6-dicarbaldehyde
InChI formel InChI=1S/C7H5NO2/c9-4-6-2-1-3-7(5-10)8-6/h1-5H
LEDER O=CC1=CC=CC(C=O)=N1
IUPAC-namn Pyridin-2,6-dikarbaldehyd
Molekylvikt (g/mol) 135.12
Formel vikt 135.03