Läs mer
2,6-Pyridinedicarboxylic Acid, TraceSELECT™, ≥99.999% (metals basis), Solstice
Produktkod. 15617520 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackning:
Plastic bottle
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15617520 25 g Plastic bottle 25g
1 options
Produktkod. 15617520 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 9425625G
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,6-Pyridinedicarboxylic acid
CAS 499-83-2
Färg White
Förpackning Plastic bottle
Molekylformel C7H5NO4
MDL-nummer MFCD00006299
Kvantitet 25 g
UN-nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 131629
Synonym 2,6-pyridinedicarboxylic acid, dipicolinic acid, 2,6-dipicolinic acid, dipicolinate, 2,6-dicarboxypyridine, 2,6-pyridinedicarboxylate, unii-ue81s5cq0g, 2,6-pyridinedicarboxylicacid, ue81s5cq0g, 2,6-pyridinedicarboxylic acid dipicolinic acid
InChI-nyckel WJJMNDUMQPNECX-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC(=NC(=C1)C(=O)O)C(=O)O
IUPAC-namn pyridine-2,6-dicarboxylic acid
Molekylvikt (g/mol) 167.12
PubChem CID 10367
ChEBI CHEBI:46837
Formel vikt 167.12g/mol
Procent renhet ≥99.999% (metals basis)
Kvalitet TraceSELECT
Fysisk form Crystalline