Läs mer
2,6-Pyridinedimethanol, 98%
Produktkod. 11377735
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11377735 5 g 5g
11387735 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11377735 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L02527.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1195-59-1 | C7H9NO2 | 139.154 g/mol
2,6-pyridindimetanol användes vid framställningen av Fe(III)-komplex [Fe(18)O(6)(OH)(8)(pdm)(10)(pdmH)(4)(H(2)O)(4)](ClO(4))(10) och Fe(9)O(4)(OH)(2)(O(2)CMe)(10)(pdm)(pdmH)(4)](NO(3)). Det är en ligand som används vid syntes av en mängd olika metallkomplex och katalysatorer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
2,6-pyridindimetanol användes vid framställningen av Fe(III)-komplex [Fe(18)O(6)(OH)(8)(pdm)(10)(pdmH)(4)(H(2)O)(4)](ClO(4))(10) och Fe(9)O(4)(OH)(2)(O(2)CMe)(10)(pdm)(pdmH)(4)](NO(3)). Det är en ligand som används vid syntes av en mängd olika metallkomplex och katalysatorer.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1195-59-1
Molekylformel C7H9NO2
Molekylvikt (g/mol) 139.154
MDL-nummer MFCD00006351
InChI-nyckel WWFMINHWJYHXHF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-pyridinedimethanol, pyridine-2,6-diyldimethanol, 2,6-bis hydroxymethyl pyridine, 6-hydroxymethyl pyridin-2-yl methanol, pyridine-2,6-dimethanol, 2,6-dihydroxymethylpyridine, 2,6-bis-hydroxymethyl pyridine, 2,6-bis-hydroxymethyl-pyridine, 2,6-pyridinyl dimethanol, 6-hydroxymethyl-2-pyridyl methan-1-ol
PubChem CID 70957
IUPAC-namn [6-(hydroximetyl)pyridin-2-yl]metanol
LEDER C1=CC(=NC(=C1)CO)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,6-Pyridinedimethanol
Smältpunkt 110°C to 114°C
Kokpunkt 185°C (15 mmHg)
Kvantitet 5 g
Beilstein 116016
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 139.15
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.